Lithium thiocyanate hydrate
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
11349.18
11349.18EA 184 EUR InStock
11349.18
Lithium thiocyanate hydrate
Lithium thiocyanate hydrate
CAS No.: 123333-85-7 Molecular Formula: LiSCN.xH2O Formula Weight: 65.02(anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD00149773
Formule: LiSCN·xH₂O
MW: 65,02 g/mol (anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149773
Numéro CAS: 123333-85-7
EINECS: 209-135-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité