Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cadmium ≥99.998% (base métaux), en feuilles, Puratronic®, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

11367.GH
11367.GHEA 992 EUR InStock
11367.GH
Cadmium ≥99.998% (base métaux), en feuilles, Puratronic®, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
Cadmium
Purity: 99.998% CAS No.: 7440-43-9 Physical Form: ≈10.8g/25x25mm MDL No.: MFCD00010914


Formule: Cd
Point d'ébullition: 765 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 321 °C
Densité: 8.642 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010914
Numéro CAS: 7440-43-9
EINECS: 231-152-8
ONU: 2570
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,01649
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité