Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Or, en feuilles, Premion®, Thickness: 2,0 mm

Fournisseur: Thermo Scientific

11387.FI
11387.FIEA 0 EUR InStock
11387.FI
Or, en feuilles, Premion®, Thickness: 2,0 mm
Or


Formule: Au
MW: 196,97 g/mol
Point d'ébullition: 2800 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1063 °C
Densité: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003436
Numéro CAS: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité