Cagoules, Secutex® pro, PP/PE
Fournisseur: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
30240-00
114-3436EA 20 EUR InStock
114-3436
Cagoules, Secutex® pro, PP/PE
Vêtements à usage unique
Cette cagoule jetable résistante, en tissu filé de PP et polyester laminé, assure une protection contre les poussières fines et les éclaboussures de produits chimiques liquides agressifs.
  • Perméable à l'air et à la vapeur d'eau
  • Souple, sans peluchage, résistante à l'abrasion et antistatique
Cat. III, Type 5 + 6
Certifications: Cat. III, type 5 + 6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité