Chaussures de travail ESD (protection électrostatique), sabots, Easy, 37622/37623
Fournisseur: ABEBA
37622/38
114-7262EA 68.3 EUR InStock
114-7262
Chaussures de travail ESD (protection électrostatique), sabots, Easy, 37622/37623
Chaussures et bottes
Sabot anti-décharge électrostatique en cuir lisse avec lanière au niveau du talon réglable et non pliable. La semelle en TPU résiste aux combustibles, à l'huile et aux graisses animales.
  • Semelle intérieure remplaçable Air Clima Comfort
  • Le traitement Sanitized® atténue les odeurs et la prolifération de bactéries
  • Semelle en TPU fortement antidérapante
Suitable for use in kitchens and in food-processing industries.
Couleur: Blanc/Bleu - Blanc/Rouge
Certifications: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20347:2012; OB, FO, E, A, SRC
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité