Disposable conductive booties
Fournisseur: DESCO
52016
114-9321EA 223 EUR InStock
114-9321
Disposable conductive booties
Vêtements à usage unique
Disposable conductive surgical style Booties are 'one size fits all' with elastic opening.
  • Lightweight
  • Cleanroom compatible
  • Maintains grounding with full mobility
  • Will not scratch or mark flooring
Disposable ESD Booties can be used for person/footwear/flooring system per EN 61340-5-1.
Conditionnement: Sold 150 pairs per box.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité