Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Zinc ≥99.9985% (base métaux), tiges, Ø 7 mm (0.3 in)

Fournisseur: Thermo Scientific

11471.DM
11471.DMEA 473 EUR InStock
11471.DM
Zinc ≥99.9985% (base métaux), tiges, Ø 7 mm (0.3 in)
Zinc
Purity: 99.9985% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈2.74g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291


Formule: Zn
Point d'ébullition: 908 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 420 °C
Densité: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011291
Numéro CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité