Molybdène ≥99.97% (base métaux), tiges, Puratronic®, Ø 5 mm (0.2 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
11475.FN
11475.FNEA 1170 EUR InStock
11475.FN
Molybdène ≥99.97% (base métaux), tiges, Puratronic®, Ø 5 mm (0.2 in)
Molybdène
Purity: 99.97% CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: ≈2g/cm MDL No.: MFCD00003465
Formule: Mo
Point d'ébullition: 3617 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2622 °C
Densité: 10.28 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003465
Numéro CAS: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité