VWR® Spec-Wipe® 3, Lingettes pour salles propres, stériles
Fournisseur: VWR Collection
115-0033EA 69.5 EUR InStock
115-0033
VWR® Spec-Wipe® 3, Lingettes pour salles propres, stériles
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, stériles
Ces lingettes pour salles propres sont fabriquées à partir de cellulose et de polyester.
  • Non texturée
  • Enchevêtrement par procédé hydraulique sans utilisation de produits chimiques: réduction de la contamination ionique
  • Irradiation aux rayons gamma pour atteindre un niveau d'assurance de stérilité de 10⁻⁶
Conçues pour le nettoyage de hottes à flux laminaire, les surfaces de salles propres, les éléments en quartz et l'équipement de laboratoire général. Appropriées pour l'industrie pharmaceutique et la biotechnologie.
Convient pour une utilisation dans les salles blanches de classe A, ISO 5.
Couleur : Blanc
Certifications: Conformément aux directives ANSI/AAMI/ISO 11137 et AMMI TIR 27 VDmax.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité