VWR® Spec-Wipe® 3, Lingettes pour salles propres, présaturées
Fournisseur: VWR Collection
115-0034EA 32 EUR InStock
115-0034
VWR® Spec-Wipe® 3, Lingettes pour salles propres, présaturées
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, présaturées
Ces lingettes non tissées, fabriquées à partir de 45 % de polyester et de 55 % de cellulose, sont conçues pour nettoyer les bancs à flux laminaire, les surfaces des salles blanches et les équipements de traitement généraux. La lingette est pré-imprégnée d'un solvant de qualité semi-conducteur (70 % IPA/30 % DIW) pour un stockage, un mélange et une distribution en toute sécurité.
  • Sachets rescellables assurant l'intégrité du produit ce qui préserve la propreté et les niveaux de saturation
  • Lingettes présaturées réduisent l'utilisation de solvants, le mélange des produits chimiques et les déchets
  • Enchevêtrement par procédé hydraulique, sans utilisation de produits chimiques, réduit la contamination ionique
À utiliser dans des environnements de type salles propres classe 1000, ISO 6.
Couleur: blanc
Nonsterile.
Attention: Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
*Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité