Éponge, VertiKlean®
Fournisseur: CONTEC
VKSPONGE-1 VKST0003
115-0179EA 160 EUR InStock
115-0179 115-3203
Éponge, VertiKlean®
Lingettes Éponges
L'éponge VertiKlean est une éponge de laboratoire jetable. Elle est fabriquée en matériau de nettoyage Polynit laminé en une mousse d'ester ultra propre. Cette éponge est découpée au laser afin de sceller entièrement les bords. Elle est conçue pour les applications générales de nettoyage et d'essuyage mais elle convient également à un usage en laboratoire.
  • Mousse de polyester haute absorption avec résistance à l'abrasion du matériau Polynit
  • Autoclavable
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité