VWR®, Distributeurs pour lingettes pour applications générales
Fournisseur: VWR Collection
115-0207EA 143 EUR InStock
115-0207
VWR®, Distributeurs pour lingettes pour applications générales
Distributeurs de lingettes
En PVC blanc de 6 mm.
  • Le ruban adhésif double face pour une installation semi-permanente maintient le distributeur en toute sécurité
  • Les supports moyens et grands comportent des ouvertures en trou de serrure pour les vis, permettant une installation permanente
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité