Lingettes pour salles blanches, stériles, Gamma Wipe® 300
Fournisseur: BERKSHIRE
GW300.ST.25
115-0261EA 1250 EUR InStock
115-0261
Lingettes pour salles blanches, stériles, Gamma Wipe® 300
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, stériles
Fabriqués en fils continus 100% polyester tricoté. Tricotés en forme tubulaire et soudés aux deux bords ouverts pour une propreté optimale. Lavés en salle blanche ISO classe 4 (classe 10).
  • Deux plis pour une grande absorption et excellente solidité
  • Résistants à l'abrasion et aux solvants
  • Excellente résistance lorsqu'ils sont humides, résistance aux désinfectants tels que les agents de blanchiment et les phénols
  • Certificat de stérilité inclus dans chaque boîte
À utiliser dans des environnements de type salles propres classe 1, ISO 3, M1.5.
Stérilisés par irradiation aux rayons gamma au niveau d'assurance de stérilité 10-6.
Directives ANSI/ISO/AAMI et EN1174 et EN 552
Couleur: blanc
Conditionnement: conditionnées dans des sachets refermables
Attention: Données exactes au moment de la publication, derniers résultats des tests et méthodes disponibles sur le site du fournisseur.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité