Lingettes pour salles blanches, Vectra Honeycomb® 10
Fournisseur: Texwipe
TX1060
115-0302EA 1150 EUR InStock
115-0302
Lingettes pour salles blanches, Vectra Honeycomb® 10
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, sèches
Ces lingettes constituées intégralement de polyester à filaments continus en tricotage double sont idéales pour retirer les résidus de fabrication et les éclats de tranches de silicium.
  • Bonne capacité d'absorption et sensation tactile
  • Leurs quatre rebords thermo-soudés empêchent la diffusion de particules et de fibres
Conditionnement: les lingettes sont traitées au Vectra et conditionnées en salle blanche dans des doubles emballages résistants aux solvants pour réduire la génération de particules, de fibres et de substances extractibles.
Attention: Data accurate at time of publishing, latest test results and test methods can be found on supplier's website.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité