Lingettes pour salles blanches, stériles, SterileWipe™ HS II
Fournisseur: Texwipe
TX3210
115-0311EA 501 EUR InStock
115-0311
Lingettes pour salles blanches, stériles, SterileWipe™ HS II
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, stériles
Les lingettes SterileWipeTM HS II en mélange cellulose/polyester non tissé offrent à la fois une excellente capacité d'absorption et une durabilité importante pour usage général dans les domaines où l'économie et la propreté sont d'une importance critique.
  • Consolidées hydrauliquement, sans aucun rajout de liant dans le processus de fabrication
  • Ces lingettes allient un faible taux de particules et de substances extractibles à une compatibilité élevée aux solvants
  • Elles sont stérilisées par rayons gamma pour atteindre un niveau d'assurance de stérilité (
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité