Lingettes pour salles blanches, ProWipe® 750
Fournisseur: BERKSHIRE
PW750121220 PW750.0909.20 PW750.090920U
115-0351EA 41.1 EUR InStock
115-0351 115-0536 BERKPW750.090920U
Lingettes pour salles blanches, ProWipe® 750
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, sèches
Mélange polypropylène et de cellulose, non tissées, pour les applications générales. Papiers solides conçus pour le nettoyage en profondeur, ainsi que l'essuyage des éclaboussures et des surfaces humides.
  • Multi-layer composite with cellulose layer thermally bonded between the two polypropylene outer layers
  • Engineered for compatibility with acid solvents
  • Extremely durable and pure with very low particle and fiber generation
  • High absorbency to weight ratio may reduce cost in use compared to similar weight nonwovens
  • Chemically compatible with common cleaning and disinfecting solutions
  • Autoclavable
À utiliser dans des environnements de type salles propres classe 100, ISO 5, M3.5.
Couleur: blanc
Attention: Données exactes au moment de la publication, derniers résultats des tests et méthodes disponibles sur le site du fournisseur.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité