Lingettes pour salle blanche, présaturées, PROSAT® PS-919
Fournisseur: CONTEC
PS-919
115-0377EA 18.4 EUR InStock
115-0377
Lingettes pour salle blanche, présaturées, PROSAT® PS-919
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, présaturées
Ces lingettes non tissées et fabriquées en polypropylène traité par fusion-soufflage sont pré-imprégnées avec 91% d'isopropanol et 9% d'eau désionisée.
  • Designed for the semiconductor industry
  • Meltblown polypropylene provides improved durability
  • Solvent blend meets SEMI specifications for metals and contaminants
  • Pouches preserve cleanliness and solvent saturation level
Parfaites pour le nettoyage des outils et équipements, ainsi que pour le nettoyage des articles avant leur sortie.
À utiliser dans des environnements de type salles propres classe 100, ISO 5, M3.5.
Couleur : blanc
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité