Lingettes pour salles blanches, Anticon® Milliester®, polyester
Fournisseur: CONTEC
495352-853
115-0445EA 42.7 EUR InStock
115-0445
Lingettes pour salles blanches, Anticon® Milliester®, polyester
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, sèches
Fabriquées en fils continus 100% polyester de grande qualité et non lavés.
  • Lingettes à faible risque de peluchage, aux propriétés d'absorption excellentes pour une utilisation dans des applications moins critiques
  • Idéales pour le nettoyage nécessitant une résistance à l'abrasion et aux déchirures. Conviennent aux dispositifs électroniques hybrides
À utiliser dans des environnements de type salles propres classe 10 000, ISO 7, M5.5.
Couleur: blanc
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité