Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

GOJO® FMX™ Distributeurs, 1250 ml

Fournisseur: GOJO Industries - Europe Ltd
5157-06
115-0490EA 23 EUR InStock
115-0490
GOJO® FMX™ Distributeurs, 1250 ml
Distributeurs de savon et distributeurs de savon liquide
Distributeurs manuels pour les savons moussants GOJO®.

  • Garantie à vie
  • Comprend une lucarne et un hublot
  • Fonctionnement par poussée d'une seule main
  • Flacons de recharge fabriqués à partir de PET 100 % recyclé

Contient une recharge de 1250 ml pour les savons moussants GOJO®.

Colour: White

WxDxH: 157x130x269 mm

Informations de commande: Ce distributeur manuel fait partie du programme de distributeurs gratuits GOJO. Pour recevoir un distributeur manuel GRATUIT, vous devez acheter au moins une recharge. Les distributeurs manuels disponibles pour cette offre sont GOJO® ADX-12™, PURELL® ADX-12™, GOJO® ADX-7™, GOJO® PRO TDX™ , et GOJO® FMX™, savon et gel hydroalcoolique PURELL® ES4, GOJO® PRO TDX™ et GOJO® FMX™.

Commander maintenant
 

COMMANDE

ACCESSOIRES

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité