Recharges de savon hygiénique pour les mains PURELL® Advanced
Fournisseur: GOJO Industries - Europe Ltd
5476-02-EEU
115-0553EA 126 EUR InStock
115-0553
Recharges de savon hygiénique pour les mains PURELL® Advanced
Soin de la peau Désinfectants Mousses et liquides désinfectants
Un désinfectant pour les mains sans rinçage, agréable à utiliser et dont il est cliniquement prouvé qu'il préserve la santé de la peau.
  • Enrichi en revitalisants cutanés qui aident à maintenir l'hydratation de la peau et à améliorer la sensation générale de la peau
  • Tue 99,99% des germes les plus courants qui peuvent être nocifs
  • La formulation à 70% d'alcool convient à un usage fréquent par le personnel hospitalier
  • Pompe amovible pour un recyclage plus facile
  • La recharge CLEAN SEALED™ aide à prévenir la contamination
  • Certifié Halal
Recommandé pour uneMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité