L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Essuyeurs à usage général, Multitex®
Fournisseur: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
10149B 10149A 11149-01
115-2798EA 103 EUR InStock
115-2798 115-0567 ZVGA11149-01
Essuyeurs à usage général, Multitex®
Lingettes Lingettes et essuie-mains à usage unique Lingettes en papier
These high-quality viscose fleece wipes with textile characteristics are suitable for wet and dry cleaning. The wipes are very soft and yet lint-free, they can absorb large amounts of liquid, remain tear-resistant and meet food safety requirements.
  • Solvent resistant and fibre-free
  • Highly absorbent
  • High tear resistance, even when wet
Ideal for use in sensitive work areas, such as precision mechanics, electrical and automotive industries, and in paint shops.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité