Cleaning swab, Mini Alpha®
Fournisseur: Texwipe
TX754B
115-0568EA 104 EUR InStock
115-0568
Cleaning swab, Mini Alpha®
Écouvillons Écouvillons de nettoyage
Swab features 100% continuous filament polyester substrate that is heat-moulded (thermally-bonded) onto the handle, sealing exposed edges for reduced fibre release and eliminating the need for contaminating adhesives. The double layered, cleanroom-laundered, knitted Alpha polyester head is extremely clean.
  • Mini pointe sur une ailette rigide. Manche compact pour une meilleure préhension
  • Faible altération des particules
  • Excellente résistance chimique
Conditionnement: Conditionnement : traité en salle propre. Conditionnement en sachet double.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité