Lingettes de qualité optique, Amplitude™ Optic Wipe
Fournisseur: CONTEC
C6-99
115-0579EA 32.8 EUR InStock
115-0579
Lingettes de qualité optique, Amplitude™ Optic Wipe
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, sèches
These absorbent non abrasive wipes consist of long staple cellulosic fibres which are wet laid in a paper making process to form an extremely clean sheet.
  • Non woven, long staple fibre construction
  • Very low extractables level, moderate particle generation
  • Can be used as separating layers between CDs and silicon wafers and for packaging and storage of optical products
Ideal for delicate cleaning of optical products, drying critical products and for use as a lining for cleanroom surfaces or trays.
Couleur: Blanc
Attention: Data accurate at time of publishing, latest test results and test methods can be found on supplier’s website.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité