Lingettes pour salle blanche, présaturées, PROSAT® PS-SI
Fournisseur: CONTEC
PS-SI
115-0911EA 1050 EUR InStock
115-0911
Lingettes pour salle blanche, présaturées, PROSAT® PS-SI
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, présaturées
Ces lingettes durables sont fabriquées à partir de 100% de fibres de polyester non tissées, enchevêtrées par procédé hydraulique dans un tissu extrêmement doux, propre et résistant, avec faible teneur de particules et de substances extractibles.
  • Le mélange à 10% de 2-propanol et 90% d'eau désionisée associe l'efficacité du nettoyage et la sécurité
  • La solution qualité semi-conducteurs à 0,2 µm est filtrée et répond aux spécifications SEMI pour les métaux
  • Une faible concentration d'IPA pour une sécurité accrue dans les installations semi-conducteurs
  • Disponibles en sachets/pochettes pratiques et faciles à ouvrir/refermer
Conçues pour l'industrie des semi-conducteurs.
À utiliser dans des environnements de type salles propres classe 100, ISO 5, M3.5.
Couleur : blanc
Attention: Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité