Lingettes pour salles blanches, UltraSeal® 3000
Fournisseur: BERKSHIRE
US3000.0909.8
115-1273EA 1530 EUR InStock
115-1273
Lingettes pour salles blanches, UltraSeal® 3000
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, sèches
Les bords soudés, 2 plis, 100% polyester sont parfaits pour le nettoyage délicat des instruments et des appareils. Ils sont conçus pour une application dans les processus de production sensibles à la contamination par micro particules, résidus non volatils et ions. Fabriquées en fils continus 100% polyester.
  • Bords thermosoudés, relargage de particules et de fibres uniquement sur les deux faces
  • Résistantes aux déchirures pour le nettoyage en profondeur, double épaisseur pour une absorption maximale
  • Utilisables avec de l'isopropanol ou d'autres solvants, autoclavables à la vapeur
  • Traçabilité du lot pour chaque emballage
À utiliser dans des environnements de type salles propres classe 1, ISO 3, M1.5.
Conditionnement: Lavées et conditionnées en salle blanche ISO 4, classe 10.
Attention: Data accurate at time of publishing, latest test results and test methods can be found on supplier's website.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité