Lingettes pour salles propres, stériles, SterileWipe™ AS 10
Fournisseur: Texwipe
TX3215S
115-1283EA 228 EUR InStock
115-1283
Lingettes pour salles propres, stériles, SterileWipe™ AS 10
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, stériles
SterileWipe™ AS 10 is a 2 ply, double knit construction, 100% continuous filament polyester wipe that offers high sorbency in a sealed-border wipe to prevent particle and fibre release.
  • Extremely low levels of releasable particles and fibres
  • Large wipe size and liquid capacity simplify the application of large volumes of cleaning and disinfecting solutions
  • Withstands exposure to common cleaning and disinfecting solutions including bleaches, phenols and quaternary ammonium compounds
  • Sterilised by gamma radiation to a 10⁻⁶ SAL (Sterility Assurance Level) in accordance with AAMI guidelines
  • Expiry-dated and supplied with lot-specific certificates of irradiation and compliance
À utiliser dans des environnements de type salles propres classe A, ISO 4.
The wipe provides premium performance in critical sterile environments such as pharmaceutical aseptic fill areas, biotechnology manufacturing facilities, microbiological laboratories, sterile suites and prep rooms.
Couleur: blanc
Attention: Données exactes au moment de la publication, derniers résultats des tests et méthodes disponibles sur le site du fournisseur.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité