Distributeur, LTX-12™, PURELL®
Fournisseur: GOJO Industries - Europe Ltd
1920-04
115-1526EA 110 EUR InStock
115-1526
Distributeur, LTX-12™, PURELL®
Distributeurs de savon et distributeurs de savon liquide
Touch-free dispenser for PURELL® hand sanitisers.
  • Easy maintenance with large sight window and skylight
  • GOJO CLEAN SEALED™ refills snap quickly and easily into place
  • Refill bottles made with 100% recycled PET
  • CONTROLLED COLLAPSE™ bottles; patented refills engineered to hold their shape while emptying
Dispensers are compatible with PURELL® LTX-12™ 1200 ml refills.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité