Chiffon de préparation de surfaces, KIMTECH PREP*
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
7589
115-1554EA 276 EUR InStock
115-1554
Chiffon de préparation de surfaces, KIMTECH PREP*
Lingettes Chiffons nettoyants réutilisables Chiffons pour applications générales
Ce chiffon polyvalent de nettoyage et de polissage très absorbant peut être utilisé humide ou sec. Il est efficace pour piéger et éliminer les particules de diverses surfaces.
  • Faible émission de substances pelucheuses qui réduit le risque de contamination
  • Lavable en machine jusqu'à 300 fois
  • Souple et flexible
  • Sans silicone, bords cousus
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité