VWR® Spec-Wipe® 4, Lingettes, en polyester tricoté, stériles
Fournisseur: VWR Collection
115-1724EA 531 EUR InStock
115-1724
VWR® Spec-Wipe® 4, Lingettes, en polyester tricoté, stériles
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, stériles
Lingettes 100% en polyester à double tissage et à bords nets, lavées en salles propres de classe ISO 4, afin de minimiser la contamination par des particules et substances extractibles.
  • Pour le nettoyage dans les processus critiques et les zones où la stérilité et la minimisation de l'émission de particules et de fibres sont critiques
  • Stérilisation aux rayons gamma selon 10⁻⁶ SAL (Sterility Assurance Level)
  • Sac refermable pour protéger les chiffons de toute contamination
Pour le nettoyage de surfaces abrasives elles sont cependant suffisamment douces pour les surfaces délicates.
À utiliser dans des environnements de type salles propres classe A, ISO 4.
Couleur: blanc
Certifications: Selon les directives ANSI/AAMI/ISO.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité