Crèmes de soin pour les mains et la peau, Stokolan® sensitive
Fournisseur: Deb-STOKO
99037949
115-1743EA 392 EUR InStock
115-1743
Crèmes de soin pour les mains et la peau, Stokolan® sensitive
Soin de la peau Crèmes pour la peau Crèmes pour les mains
Ces crèmes douces et blanches (émulsion huile dans eau) pour peaux sensibles et soins du visage sont confirmées dermatologiquement.
  • 9,5 % de NMF (glycérine et urée), de créatine et autres produits de soins et substances relipidantes
  • Faciles à appliquer
  • Sans parfum, sans conservateur, sans silicone colorée et sans parabène
Certifications: Label de qualité ECARF garantissant des produits non allergènes, HACCP
Informations de commande: Le flacon souple s'utilise uniquement avec les distributeurs Stoko® Vario®.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité