Tampons manuels, ultra fins, 7448, Scotch-Brite™
Fournisseur: 3M
07448_U 07448
115-3007EA 21.6 EUR InStock
115-3007 115-1752
Tampons manuels, ultra fins, 7448, Scotch-Brite™
Lingettes Lingettes nettoyantes
Fabriqué en toile confortable, ce tampon est le tampon à main en carbure de silicium le plus fin du marché. Il est parfait pour les travaux de nettoyage léger et de finitions, et peut être utilisé à la main, avec un bloc tampon manuel ou sur une ponceuse électrique.
  • Fonctionne comme la laine d'acier de grade 00 sans déchiquetage, rouille ou éclatement
  • Le tampon s'adapte aux surfaces irrégulières et pénètre dans les coins sans perte de performance
  • Nettoie le métal, les composites et autres matériaux sans altérer le matériau de base
  • La toile non tissée
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité