Écouvillons d'échantillonage, Alpha®
Fournisseur: Texwipe
TX715
115-1814EA 64.6 EUR InStock
115-1814
Écouvillons d'échantillonage, Alpha®
Écouvillons Écouvillons de nettoyage
Sampling swabs made from the cleanest 100% polyester knit materials.
  • Proprietary cleaning process reduces interference in the 230 nm range resulting in an improved limit of detection
  • Double layered, double knit polyester head entraps contaminants for maximum pick up and easy release, providing excellent recovery rates
  • Notched, break-away handle allows the head to be placed into the vial with minimal handling and contamination
Suitable for use in HPLC using a UV/visible detector analytical method as part of a cleaning validation protocol.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité