Tissus d'essuyage pour salle propre, B'Wipes, série 6000E
Fournisseur: VWR Collection
115-1830EA 111 EUR InStock
115-1830
Tissus d'essuyage pour salle propre, B'Wipes, série 6000E
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, sèches
Tissu d’essuyage polyester double-couche à bords soudés pour salle propre ISO 5.
  • Version économique de la Serie 6000 pour le balayage des sols
  • Double couche matelassée pour une absorption exceptionnelle
  • Pour appliquer sur les sols une grande quantité de solution détergente /désinfectante, et maximiser le nombre de mètres carrés couverts par un seul tissu d’essuyage
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité