Canister for cleanroom wipes, pre-saturated, SATWipes®
Fournisseur: CONTEC
SAT-CAN120
115-1874EA 116 EUR InStock
115-1874
Canister for cleanroom wipes, pre-saturated, SATWipes®
Distributeurs de lingettes
This reusable canister holds pre-saturated wipes that are 6" x 9" (152×229 mm) and are dispensed from center-pull rolls.
Canister comes with a snap close lid that helps keep wipes saturated and clean.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité