Lingettes pour sols de salles propres, stériles, AlphaLite® II
Fournisseur: Texwipe
TX3424
115-1893EA 1170 EUR InStock
115-1893
Lingettes pour sols de salles propres, stériles, AlphaLite® II
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, stériles
Lingettes une épaisseur en polyester à bord coupé, idéales pour le nettoyage des sols et l'application de solutions et de désinfectants sur les sols.
  • Grande taille pour une meilleure application sur les sols
  • Taille compatible avec la plupart des systèmes de nettoyage
  • Meilleur contrôle de la contamination
Convient pour une utilisation dans des salles propres de classe 100, ISO 5 et de classe 1000, ISO 6.
Conditionnement: Conditionnement adapté aux environnements stériles et hautement critiques.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité