Écouvillons d'échantillonnage HPLC, Absorbond Large®
Fournisseur: Texwipe
TX716
115-1896EA 1780 EUR InStock
115-1896
Écouvillons d'échantillonnage HPLC, Absorbond Large®
Écouvillons Écouvillons de nettoyage
Cette série d'écouvillons est fabriquée 100% en polyester (enchevêtré) non tissé. La structure à liaison thermique complète élimine la contamination par l'adhésif lors de la validation du nettoyage.
  • Double couche de polyester non tissé pour une meilleure capacité d'absorption
  • Polyester enchevêtré pour une utilisation sur les surfaces sensibles
  • Excellente résistance aux produits chimiques traités en salle propre offrant de très faibles niveaux de particules, de résidus non volatils (RNV) et d'ions
  • Manche en PP garantissant qu'aucun contaminant supplémentaire n'est introduit tout en offrant une excellente résistance chimique
  • Autoclavable à la chaleur sèche et à la vapeur
Utilisés lors de la fabrication de principes actifs, excipients, médicaments et produits de biotechnologie.
Attention: *The product(s) on this page are outside the scope of the EU Directive 2019/904.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité