Long handle ESD stick, Stat-Rite®
Fournisseur: Texwipe
TX769E
115-1901EA 80.7 EUR InStock
115-1901
Long handle ESD stick, Stat-Rite®
Écouvillons Écouvillons de nettoyage
This ESD-safe stick with micro tips is a double-ended cleaning and prepping tool.
  • Controls ESD without the need of carbons and ionic antistats
  • Made from Stat-Rite®, an inherently dissipative polymer
Designed for use at ESD-safe workstations.
Attention: *The product(s) on this page are outside the scope of the EU Directive 2019/904.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité