Distributeurs pour lingettes KIMTECH* WETTASK*
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
7919
115-2076EA 261 EUR InStock
115-2076
Distributeurs pour lingettes KIMTECH* WETTASK*
Distributeurs de lingettes
Réservoirs distributeurs pour rouleaux de lingettes KIMTECH* et WETTASK*. Réservoir facile à ouvrir et à remplir (lingettes et désinfectants/solutions). Ce système intégré réduit la contamination croisée, les composés organiques volatiles et les éclaboussures.
  • Remplissage facile avec la solution adaptée
  • Lingette pré-humidifiée facile à extraire par l'ouverture du couvercle
  • Usage mobile : portable
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité