Mousse lavante pour les mains, Solopol® GrittyFOAM
Fournisseur: Deb-STOKO
GPF3LEURO
115-2087EA 230 EUR InStock
115-2087
Mousse lavante pour les mains, Solopol® GrittyFOAM
Soin de la peau Savons et soins nettoyants
Mousse lavante pour les mains avec agent gommant pour retirer les substances contaminantes moyennes à lourdes d'huiles, de graisses, de noir de carbone et de lubrifiants. Utilisation en environnements industriels.
  • Contains non abrasive scrubbing agent
  • 3 ml of Solopol GrittyFOAM liquid transforms into 15 ml of foam, providing up to 47% more hand washes per litre compared to traditional hand cleansers
  • Formulation leaves hands feeling smooth and conditioned
  • Petroleum solvent-free, silicone-free, colourant-free
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette pageMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité