Distributeur de mousse lavante pour les mains, TouchFREE
Fournisseur: Deb-STOKO
TF2WHI-UK
115-2092EA 108 EUR InStock
115-2092
Distributeur de mousse lavante pour les mains, TouchFREE
Distributeurs de savon et distributeurs de savon liquide
Ce distributeur de mousse lavante est dédié à une utilisation dans tous les sanitaires publics, les bureaux, les locaux à usage médical et les laboratoires, les ateliers de réparation, les services d'alimentation et les zones de restauration.
  • Minimise les risques de contamination croisée
  • Quatre piles D qui l'alimentent permettront jusqu'à 92 000 utilisations, soit environ trois ans d'utilisation
  • Les couvercles translucides offrent une visibilité discrète du niveau de la cartouche, sans avoir à ouvrir le distributeur
  • Distributeur
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité