Cleaning wipe, microfiber
Fournisseur: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
K-1561
115-2151EA 31.5 EUR InStock
115-2151
Cleaning wipe, microfiber
Lingettes Chiffons nettoyants réutilisables Chiffons pour tâches délicates
These microfibre wipes are ideal for the smear-free cleaning of glass, chrome, plastics and optical lenses.
  • For cleaning without detergents
  • Can be used either wet or dry
  • Washable up to 90 °C
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité