Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Mousse désinfectante pour les mains, Deb InstantFOAM®

Fournisseur: Deb-STOKO
DIF12400 DIF610 IFS1LTFNL IFS250ML IFS1000ML IFS1LTFDE IFS47ML
115-2272EA 28.8 EUR InStock
115-2272 115-2275 115-2290 115-2291 115-2138 115-2289 115-2292
Mousse désinfectante pour les mains, Deb InstantFOAM®
Soin de la peau Désinfectants Mousses et liquides désinfectants
Désinfectant moussant à base d'alcool et hypoallergénique pour une utilisation dans l'industrie alimentaire compatible avec l'utilisation de gants en latex et en nitrile.

  • Sans eau pour tuer 99,999 % des germes pathogènes courants
  • Bactéricide (EN 1500), virucide (EN 14476), levuricide (EN 1650) à large spectre très efficaces activité mycobactéricide (EN 14348)
  • Test indépendant afin de garantir qu'il n'altère pas la couleur des denrées alimentaires
  • Répartition rapide et facile sur les mains sans laisser de résidu collant
  • Agents hydratants afin de prévenir le dessèchement de la peau
  • Sans colorant, ni parfum

Principes actifs: 80 g d'éthanol/100 g de produit.

Attention: Utilisez les biocides en toute sécurité. Toujours lire l'étiquette et les informations du produit avant utilisation.

Commander maintenant
 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité