L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Mousse désinfectante pour les mains, Deb InstantFOAM®
Fournisseur: Deb-STOKO
DIF12400 DIF610 IFS1LTFNL IFS250ML IFS1000ML IFS1LTFDE IFS47ML
115-2272EA 28.8 EUR InStock
115-2272 115-2275 115-2290 115-2291 115-2138 115-2289 115-2292
Mousse désinfectante pour les mains, Deb InstantFOAM®
Soin de la peau Désinfectants Mousses et liquides désinfectants
Désinfectant moussant à base d'alcool et hypoallergénique pour une utilisation dans l'industrie alimentaire compatible avec l'utilisation de gants en latex et en nitrile.
  • Sans eau pour tuer 99,999 % des germes pathogènes courants
  • Bactéricide (EN 1500), virucide (EN 14476), levuricide (EN 1650) à large spectre très efficaces activité mycobactéricide (EN 14348)
  • Test indépendant afin de garantir qu'il n'altère pas la couleur des denrées alimentaires
  • Répartition rapide et facile sur les mains sans laisser de résidu collant
  • Agents hydratants
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité