L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Crème lavante pour les mains, Solopol® Classic PURE
Fournisseur: Deb-STOKO
SCP2LT
115-2345EA 113 EUR InStock
115-2345
Crème lavante pour les mains, Solopol® Classic PURE
Soin de la peau Savons et soins nettoyants
Pâte nettoyante classique sans savon pour les mains, avec agent gommant pour les risques de contamination élevés liés aux huiles, graisses, au noir de carbone, graphite, aux poussières métalliques et lubrifiants. Utilisation dans les environnements industriels.
  • Gommant naturel Astopon® à base de poudre de coquille de noix raffinée qui élimine les contaminants délicatement et sans endommager la peau
  • Agent protecteur pour la peau Eucornol® afin de minimiser les risques d'irritation cutanée
  • Émollient relipidant et aloe vera
  • Sans solvant, sans colorant, sans
More Product Information
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Crème lavante pour les mains, Solopol® Classic PURE, cartouche de 2000 ml 4 115-2345
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité