Crème régénérante pour les mains, Stokoderm® Grip PURE
Fournisseur: Deb-STOKO
SGP100ML SGP1L
115-1986EA 8 EUR InStock
115-1986 115-2359
Crème régénérante pour les mains, Stokoderm® Grip PURE
Soin de la peau Crèmes pour la peau Crèmes pour les mains
Protection cutanée émolliente (H/E) pour les peaux sensibles aux agressions non spécifiques. Utilisation sous des gants. Ce produit est efficace pour les substances industrielles aqueuses ou miscibles à l'eau et exclusivement à base d'huiles. Pour les travaux sur lieux de travail.
  • Principe actif astringent, agents cireux et émollients
  • Sans colorant, sans silicone, sans parfum, sans conservateurs traditionnels
  • Ingrédients doux qui retiennent l'humidité
  • S'applique sur le visage grâce à sa compatibilité avec les membranes muqueuses ; testée selon la
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité