Crème pour le corps et les mains, Stokolan® Intense
Fournisseur: Deb-STOKO
SIN100ML SIN1L RES1LDS-UK
115-2364EA 84.8 EUR InStock
115-2364 115-2365 EVONRES1LDS-UK
Crème pour le corps et les mains, Stokolan® Intense
Soin de la peau Crèmes pour la peau Lotions pour les mains et le corps
Stokolan® Intense est une lotion à base de crème active nourrissante, régénératrice et protectrice contenant de l'huile de pépins de raisin, un complexe de céramide, de l'allantoïne, du ginkgo biloba, de l'urée et de la cire d'abeille. Cette lotion contient une grande quantité de lipides, 99 % d'origine naturelle, ce qui permet de réduire la déshydratation et renforcer l'élasticité de la peau. Utilisation sur le visage et le corps.
  • Peaux très sèches et abîmées, prévention de la dermatite avec attrition
  • 10 % d'huile de pépins de raisin régule l'
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité