L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Crème lavante pour les mains, Solopol® classic
Fournisseur: Deb-STOKO
SOL250ML SOL2LT SOL4LTR
115-2367EA 50.9 EUR InStock
115-2367 115-2368 115-2370
Crème lavante pour les mains, Solopol® classic
Soin de la peau Savons et soins nettoyants
Pâte de nettoyage classique sans solvant pour les mains avec agent gommant pour les risques de contamination élevés liés notamment aux huiles, graisses, noir de carbone, graphite, poussières métalliques et lubrifiants. Pour une utilisation dans les environnements industriels.
  • Agent gommant naturel Astopon® à base de poudre de coquille de noix raffinée qui élimine les contaminants délicatement et sans endommager la peau
  • Agent protecteur pour la peau Eucornol® pour minimiser les irritations cutanées
  • Sans solvant, sans colorant, avec parfum
InformationsMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité