VWR®, Lingettes industrielles, super soft
Fournisseur: VWR Collection
115-2417EA 82.1 EUR InStock
115-2417
VWR®, Lingettes industrielles, super soft
Lingettes Lingettes et essuie-mains à usage unique Lingettes en papier
Ces lingettes très douces, fabriquées en tissé hydrolié, composé de 60% de viscose et de 40% de polyester, sont idéales pour les surfaces sensibles et le nettoyage léger.
  • Ne rayent pas lors des tâches de polissage
  • Très absorbantes
  • Résistance aux bases et solvants
  • Recyclables, elles sont exemptes de liants
Les applications types sont l'automobile, l'électronique, l'optique, l'industrie, les laboratoires, les soins de santé et les tâches d'entretien.
Poids: 50 g/m²
Absorption: 1010%
Collapse All
Désignation Couleur L×l Emballage Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
plié en Z blanc 380×320 mm 10 paquets, 50 lingettes 500 115-2417
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité