L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Crème de protection solaire, Stokoderm® sun protect 50 PURE
Fournisseur: Deb-STOKO
SPC100ML SPC1L
115-2474EA 146 EUR InStock
115-2474 EVONSPC1L
Crème de protection solaire, Stokoderm® sun protect 50 PURE
Soin de la peau Crèmes pour la peau Lotions pour les mains et le corps
Écran solaire sans parfum, avec une résistance à l'eau évaluée à 5 étoiles, un facteur de protection solaire de 50 qui prolonge la durée de protection naturelle de la peau en cas d'exposition aux UVA, UVB et UVC. Il peut être utilisé sur n'importe quelle zone cutanée exposée au soleil lors de travaux en extérieur. Convient à tous les types de peau.
  • Protège 50 fois plus longtemps la peau contre les UVB qu’une peau non protégée.
  • Écran solaire résistant à l'eau, à une forte transpiration ou à l'immersion dans l'eau; idéal pour les groupes professionnels
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité