Wipe dispenser, wall mountable, zetMatic®
Fournisseur: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
60961
115-2741EA 98.1 EUR InStock
115-2741
Wipe dispenser, wall mountable, zetMatic®
Distributeurs de lingettes
Wall-mountable dispenser made of steel with an aluminum powder coating. Suitable for rolls with a width of max. 42 cm.
  • With waste bag holder
  • Wipe rolls can be easily exchanged
  • For wall mounting
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité